Learn More
ZVG™ zetPutz™ Multitex™ Reinigungstuchrolle
Artikelnummer. 17813535
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17813535 Blau 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17813535 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1114901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.36 CHF
    37.38 CHF / 1 Rollen
    Sparen 6.98 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Viskose-Vliesstoff mit textilähnlichen Eigenschaften, ist dieses waschbare Tuch sehr weich und extrem reißfest.
  • Hochwertige, textile Vliesstoffe eignen sich aufgrund ihrer hohen Festigkeit sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung.
  • Sehr weich und fusselfrei
  • Es ist in der Lage, große Mengen Flüssigkeit aufzunehmen und dabei reißfest zu bleiben.
  • Lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht
  • Kann beim Reinigen gewaschen und ausgewrungen werden.
  • Häufig verwendet in sensiblen Arbeitsbereichen wie Feinmechanik, Elektronik, Automobilindustrie und Lackierereien
  • Viskose-Vliesstoff mit textilen Eigenschaften
  • Die Rolle enthält 475 Abreißblätter.
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polypropylen, Viskose, Baumwolle
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar