Learn More
ZVG™ zetPutz™ Fleece-Tücher
Artikelnummer. 17853505
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
415 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17853505 Grau 415 Stück
17813505 Weiß 415 Stück
17803505 Naturfarben 415 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17853505 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1011201
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
zetPutz™ Baumwollbasierte, nicht gewebte Wischtücher sind universell einsetzbar, hoch saugfähig und fusselfrei. Hergestellt aus Baumwolle für maximale Reißfestigkeit.
Hochabsorbierendes Spezialgewebe aus Baumwolle für vielseitige Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Im zetPutz™ Im Sortiment finden Sie außerdem Universaltücher, Schwämme und Geschirrtücher für weitere Reinigungsaufgaben. Wenn sowohl kleine als auch grobe Verschmutzungen effektiv und wirtschaftlich entfernt werden müssen, ZVG™ Die Produkte sind ideal.
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Fusselarm
  • Reißfest
Spezifikation
Produkttyp Tuch
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 35 cm
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 33 cm
Material Vlies
Farbe Grau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verpackungsmenge 415 Tücher/Packung.