Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Filtermaske mit Exhalationsventil
Beschreibung
- Zetmask FFP3 – Schutz gegen schädliche, toxische, feste und flüssige Partikel
- Zertifizierungen/Konformität: EN 149:2002
- Mit Ausatemventil
- Schaumstoffgepolsterter Nasenbereich für eine druckstellenfreie und dichte Passform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149:2002, FFP3 |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Filtermaske |
Mit Ausatemventil | Ja |
Enthält | Ausatemventil |
Latexfrei | Ja |
Menge | 15/Packung |