Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Large Toilet Paper Rolls
Artikelnummer. p-7249650
Click to view available options
Länge (metrisch):
235 m
350 m
Durchmesser (metrisch):
26 cm
31 cm
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 17863545
Marke: ZVG™ 1905200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ZetGigant™ offers high-quality toilet paper made of white tissue that is embossed and perforated, making it easy to tear off.
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The zetGigant™ large roll demonstrates its true size by setting new economic standards: less frequent refilling, reduced maintenance time, and constant availability.
  • Embossed and perforated
  • Suitable for dispensers with a diameter of 26 or 31 cm
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 257 yd.
Länge (metrisch) 235 m
Breite (angloamerikanisch) 3.6 in.
Breite (metrisch) 9.2 cm
Material Recycelte Faser
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 26 cm
Lage 2-ply