Learn More
ZVG™ ZetGigant™ Large Toilet Paper Rolls
Click to view available options
Länge (metrisch):
235 m
350 m
Durchmesser (metrisch):
26 cm
31 cm
Packungsgröße:
6 Rollen
Description
ZVG™ offers a selected range of voluminous, absorbent, and sturdy toilet papers. The zetGigant™ large roll demonstrates its true size by setting new economic standards: less frequent refilling, reduced maintenance time, and constant availability.
- Embossed and perforated
- Suitable for dispensers with a diameter of 26 or 31 cm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Toilettenpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 257 yd. |
| Länge (metrisch) | 235 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.6 in. |
| Breite (metrisch) | 9.2 cm |
| Material | Recycelte Faser |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (metrisch) | 26 cm |
| Lage | 2-ply |