Learn More
ZVG™ zetForm™ C-fold Towels
The zetForm™ Folded Hand Towels allow for hygienic hand drying with dot-to-dot embossing.
53.92 CHF - 74.31 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Towel |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 9,8 in. |
Länge (metrisch) | 25 cm |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Farbe | Lage | Material | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Lage | Material | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17873725
|
ZVG™
15300-04 |
Natural | 1-ply | Recyclingpapier | 31 cm |
53.92 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17803675
|
ZVG™
15320-04 |
Weiß | 2-ply | Gewebe | 33 cm |
74.31 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Whether in offices, restaurants, workshops, educational institutions, or healthcare facilities, ZVG™ offers suitable and carefully coordinated hygiene products for all potential applications.
- Skin-friendly zetForm™ multi-fold hand towels quickly and reliably dry hands
- Particularly high absorbency of the robust recycled material
- Pleasantly soft tissue qualities create a refreshing restroom climate
- Consumption is reduced, and costs decrease
- Made of 100%, unbleached, undyed recycled material
- Hygienic hand drying
- Note: The disposable hand towels used in European washrooms are equipped with differently folded dispenser systems.
Spezifikation
Towel | |
9,8 in. | |
25 cm | |
Single-use |