Learn More
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Artikelnummer. p-7230401 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15123415
Marke: Newtex™ 8636410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gloves are constructed from ZetexPlus™ Vermiculite Coated Fiberglass Fabric for protection from temperatures up to 1500°F for extended periods of time.
  • Die Vermiculit-Beschichtung verteilt die Wärme gleichmäßig über die Oberfläche des Handschuhs
  • Die Beschichtung erhöht die Temperaturbeständigkeit und Abriebfestigkeit erheblich
  • Hochwertiger Wolleinsatz
  • Doppelt vernäht und verstärkt
  • Die anorganischen Fasern erzeugen keine gefährliche Ausgasung
Spezifikation
Coating Material Vermiculit
Farbe Gelbbraun
Material ZetexPlus Glasfasergewebe
Größe Universal
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1500 °F (ausgedehnt), 2000°F (intermittierend)
Temperature (Metric) Max 815 °C (ausgedehnt), 1095 °C (intermittierend)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Betrieb von Brennöfen und Öfen, Wärmeverarbeitungsanlagen und Hochtemperatur-Industrieumgebungen
Art der Handschuhstulpe Offen
Auskleidungsmaterial Wolle
Serie ZetexPlus™ 200
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm