Learn More
ZEOprep™ Klassisch, (HYD) Feuchtigkeitsgehalt 4 bis 6 %
Artikelnummer. 30049010 Alle ansehen Zeochem Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
40 bis 63 μm
60 bis 200 μm
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Menge Packungsgröße
30049010 40 bis 63 μm 1 kg 1 Kilogramm
30048982 40 bis 63 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048953 60 bis 200 μm 5 kg 5 Kilogramm
30048990 60 bis 200 μm 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30049010 Lieferant ZEOprep Lieferanten-Nr. 300214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.20 CHF
    81.37 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 8.83 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ZEOprep™ ist ein Packungsmaterial, das schnelle, effektive und reproduzierbare Trennungen ermöglicht. Unregelmäßig geformtes Kieselgel wird in der Schwerkraft-, Flash- und Mitteldruckchromatographie eingesetzt. ZEOprep HYD hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 4 bis 6 % und eignet sich daher besser für Prozesse, die mit einem stärker hydratisierten Siliciumdioxid durchgeführt werden.
  • Feuchtigkeitsgehalt der hydratisierten Kieselsäure 4 bis 6 %
  • Robustes Siliciumdioxid für vielfältige Anwendungen
  • Unregelmäßiges amorphes Kieselgel
  • Hochrein
  • Europäische Fertigung
  • Schweizer Präzision und Beständigkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • ISO Zertifizierung
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Enge Partikelgrößenverteilung
  • 20 bis 500 μm Partikelgrößenbereich
  • Erhältlich in den Porengrößen 60 Å oder 90 Å.
  • Hohe Belastbarkeit
  • Auswahl an Packungsgrößen verfügbar
  • Geeignet für Schwerkraft-, Flash-, Vorbereitungs- und Prozessskalierung
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatographie
Güte Feuchtigkeitsgehalt 4 bis 6 %
Menge 1 kg
Produkttyp Kieselgel
Material Kieselgel
Phase Reines Silikat
Partikelform Unregelmäßig