Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-Markierungsreagenzien eine schnelle, skalierbare und effiziente Markierung von internalisierten Antikörpern. Diese pH-empfindlichen Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch leuchtend rot oder grün, wenn sie sich in sauren Umgebungen befinden, einschließlich in Phagosomen. Daher können pHrodo IFL IgG-Markierungsreagenzien schnellere und genauere Ergebnisse liefern als jeder andere Phagozytose-Assay.
Die Zenon™ pHrodo™ IFL IgG-Markierungsreagenzien enthalten ausreichend Material, um je nach verwendeter Zenon™ Markierungsreagenzienkonzentration eine bis vier 96-Well-Platten zu beschriften. Nur eine geringe Menge an Ausgangsmaterial wird benötigt, und die Methode ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert.
Weitere Vorteile der pH-empfindlichen Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-Markierungsreagenzien:
• Einfachheit – Keine Reagenzienreinigung erforderlich
• Genauigkeit – Keine Waschschritte oder Quencher erforderlich, Minimierung der Kreuzreaktivität oder des Hintergrunds
• Geschwindigkeit – Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
•Spezifität – Farbstoffe sind für den spezifischen Nachweis von Phagozytose und Endozytose vorgesehen
Schutz der Funktion und Affinität der Primärantikörper
Die Markierung von Primärantikörpern mit reaktiven Farbstoffen kann unvorhersehbare und unerwünschte Ergebnisse haben. Dazu gehört die reduzierte Bindungsaffinität durch die Labelzugabe in der Bindungstasche. Der auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtete Zenon™ Antikörpermarkierungsansatz behebt dieses potenzielle Problem.
Individuelle Antikörperkonjugate ausprobieren
Wenn das von Ihnen benötigte Antikörperkonjugat nicht als eines unserer Produkte auf Lager erhältlich ist, bereiten wir für Sie ein individuelles Antikörperkonjugat vor. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Bestellinformation
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pHrodo™ iFL Green, 250 μL |
| Kitinhalt | Enthält 1 Fläschchen Zenon™ pHrodo™ iFL Green Maus-Kennzeichnungsreagenz (250 μL) |
| Produkttyp | Kennzeichnungsreagenz |
| Menge | 250 μL |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Anregung/Emission | 505/530 nm |
| Produktlinie | Zenon |
| Marker oder Farbstoff | pHrodo™ iFL Green |
| Farbe | Grün |
| Labeling Target | IgG |
| Mehr anzeigen |