Learn More
Paragon Scientific™ Zeitfuchs Cross-Arm-Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,6 bis 3 cSt
2 bis 10 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
200 bis 1000 cSt
2000 bis 10.000 cSt
6 bis 30 cSt
60 bis 300 cSt
600 bis 3000 cSt
6000 bis 30.000 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 2000 bis 10.000 cSt |
| Calibrated | No |
| Ungefähre Konstante | 10 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
| Größe | 8 |
Vorlaufzeit 4 Wochen