Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 40x Objektiv, LD A-Plan (0,5 NA)
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Marke: Thermo Scientific™ N010097
Additional Details : Gewicht : 0.37500kg
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.Spezifikation
Objektivlinse | |
Zeiss 40x Objektiv, LD A-Plan (0,5 NA) | |
Trocken |
Zeiss | |
ArrayScan HCA-Lesegeräte | |
40x (0,5 NA) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.