Description
CLOCK Polyclonal antibody specifically detects CLOCK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | CLOCK |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLOCK fragment. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?