Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, GC-Kapillarsäule 30 m x 0,53 mm x 3 μm
Produktkod. 31746421 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Länge (metrisch):
30 m
Förpackningsstorlek:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Länge (metrisch) Förpackningsstorlek
31746421 30 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31746421 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 7HKG00536
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Visa alla kampanjer
Verfügbar ab: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
GC-Säulen, die geringe Durchblütung, ausgezeichnete Retention und lange Lebensdauer für präzise, reproduzierbare Ergebnisse liefern.
  • Kapillarsäule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelgröße Keine
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Quarzglas
USP-Typ G43
Stationäre Phase Proprietär
Typ GC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0.53 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.