Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Artikelnummer. 31748201
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
31748201 5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31748201 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 7AGG00000GZK
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße None
Länge (metrisch) 5 m
Verpackungsmaterial Fused Silica
USP-Typ None
Stationäre Phase Proprietary
Typ GC Column
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm