Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Product Type: Connecting Unit
- Format: 2-Position
- For Use With: Gas Management Filters
- Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Click-On Inline Filter |
| Verfahren | Gas Chromatography |
| Typ | Double-ended Connector |