missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Click-On Connector Set

Artikelnummer. 31748511 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Brass
Stainless Steel
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.1 mm
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
31748511 Stainless Steel 6.1 mm 2 Stück
31745495 Brass 3.2 mm 2 Stück
31743976 Brass 6.1 mm 2 Stück
31745862 Stainless Steel 3.2 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31748511 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AG64160
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.

  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: Click-On Connector Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 6.1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Click-On Inline Filter
Material Stainless Steel
Verfahren Gas Chromatography
Typ Double-ended Connector
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.