Learn More
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 6G5/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50377-0.025ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes | |
| Monoclonal | |
| 0.9 mg/mL | |
| Western Blot 1:200, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| FIS 6G5/1 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Lysate of zebrafish intestine | |
| 0.025 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags | |
| Zebrafish | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido