missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Antibody (FIS 4E8/1), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50374F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Monoclonal specifically detects Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Lysate of zebrafish intestines | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags | |
| Zebrafish | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| FIS 4E8/1 | |
| Immunohistochemistry | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur