missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Antibody (FIS 4B7/1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50373MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
| Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Zebrafish intestine | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| FIS 4B7/1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Zebrafish | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur