missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Delta D Antibody (zdd2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50372AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zebrafish Delta D Monoclonal specifically detects Zebrafish Delta D in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| Zebrafish Delta D | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Extracellular domain; Zebrafish Delta D peptide | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Developmental Biology, Neuroscience | |
| Specific for Zebrafish Delta D extracellular domain. This antibody does not detect Delta C, but it cross-reacts weakly with Delta A. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| zdd2 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Zebrafish | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur