Learn More
ZEB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ZEB1
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21544-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21544-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The calculated molecular weight of ZEB1 is 124 kDa, but the post phosphorylation of protein is about 190-210 kDa. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of the full length of ZEB1 of human.
THOC3 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2, HPR1, ALY, and UAP56.TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).
Spezifikation
Spezifikation
ZEB1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P37275, Q62947, Q64318
21417, 25705, 6935
ZEB1 Fusion Protein Ag16204
Primary
-20°C
ZEB1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AREB6, BZP, DELTA EF1, delta EF1, Negative regulator of IL2, NIL 2 A, NIL 2 A zinc finger protein, NIL 2A, NIL2A, TCF 8, TCF8, Transcription factor 8, ZEB, ZEB1, ZFHEP, ZFHX1A
ZEB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography