missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ZD 7288

Artikelnummer. p-4785826
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18074612

Marke: Tocris Bioscience™ 1000/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Inhibits pacemaker (If) current

ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 133059-99-1
Summenformel C15H21ClN4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ZD 7288
Menge 10 mg
Formelmasse 292.81
Reinheit >99%
Molekulargewicht 292.811
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt