missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen ZBTB2
Konzentration 350 μg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, ELISA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18019675
Unterlagen ansehen
Proteintech
26436-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18064505
Unterlagen ansehen
Proteintech
26436-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

The ZBTB2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZBTB2. This antibody recognizes human antigen. The ZBTB2 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.

Spezifikation

Spezifikation

ZBTB2
Immunoprecipitation, ELISA
Rabbit
57621
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
350 μg/mL
Liquid
Human
KIAA1483, ZBTB2, ZNF437
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt