Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zardaverine |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 268.22 |
| Reinheit (%) | >98% |