Learn More
Zaprinast, TRC
Artikelnummer. 30450540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450540 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450540 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ15000050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H13 N5 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
IUPAC-Name 5-(2-Propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
Formelmasse 271.1069
Reinheit (%) >95