Learn More
Labcon ZAP™ SLIK Pipettenspitze mit Aerosolfilter, niedriger Retention und weiter Öffnung
Pipettenspitze mit Aerosolfilter, niedriger Retention und weiter Öffnung in 96 Gestellen
Marke: Labcon 1148-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 12.64000kg
Beschreibung
- Mit breiter Öffnung
- Passend für die gängigsten 1000 ul-Pipettierer
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Steril
- Mit 2,03 mm breiter Öffnung für viskose Proben
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Optionen für validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Nachfüllbare autoklavierbare violette Gestelle
- 96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1011 μl | |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Liquid Handling | |
2,03 mm | |
Spezial, Geringe Retention, Universal | |
96 Spitzen/Gestell | |
Raumtemperatur | |
Ja | |
Passend für die gängigsten 1000 µl-Pipettierer | |
ZAP™ |
1.000 µl | |
Steril | |
Violett | |
3,5 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Raumtemperatur | |
Elektronenstrahlsterilisation | |
Aufklappbares Gestell | |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Pipettenspitze mit Aerosolfilter, weiter Bohrung mit niedriger Retention | |
Hergestellt mit 61 % erneuerbarer Energie | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |