Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marke: Labcon 1142-225-000-9
Additional Details : Gewicht : 5.44310kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
55,6 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO Nachfüllpackung | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ SLIK | |
10, 50, 100 μl |
mit Filter | |
Natürlich | |
2,18 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Graduiert, Flextop | |
RT | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Harz |