Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marke: Labcon 1144-965-006-9
111.81 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 14.06140kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
51,3 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Flextop | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ SLIK |