Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter mit geringer Retention
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1179-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 13.87990kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |