Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1000 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter mit geringer Retention
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1177-225-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung, 8 Nachfüllpackungen/Packung, 3 Packungen/Karton | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |