Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
Marke: Labcon 1174-225-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 100 μl-Pipettierer;
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
100 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung/10 Nachfüllpackungen/Packung/5 Packungen/Karton | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |