Learn More
Invitrogen™ Human ZAP-70, His Tag Recombinant Protein
ZAP-70 is a cytosolic protein tyrosine kinase that is a member of the Syk family of proteins.
1196.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001070
Gen-Alias ZAP-70
Kinase-Familie SYK Kinase Family
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11509256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
P2782
20μg
1196.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15418383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR3017C
100μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ZAP-70 is expressed exclusively in T-cells and natural killer cells and is required for T-cell receptor activation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001070
SYK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
ZAP-70
Human
His Tag