Learn More
Labcon™ ZAP™ 300 μl Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter
Diese patentierten Pipettenspitzen wurden vollautomatisiert in einen Endotoxin-freien Filter verbaut.
Marke: Labcon™ 1158-965-006-9
34.38 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 11.83880kg
Beschreibung
- Komplett mit Aerosolfilter
- Die UltraFine™ Spitze passt auf die meisten gängigen 300 μl-Pipetten
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
71,1 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
UltraFine Spitze | |
Ja | |
300 μl Pipetten | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
2,79 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |