Learn More
Labcon ZAP™ 300 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marke: Labcon 1193-965-006-9
63.16 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 14.51500kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 300 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
55,6 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
2,18 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Flextop | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ |