Learn More
Labcon™ ZAP™ 1200 μl-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter, Pipettenspitzen für Sartorius™ Pipettierer
Passend für Sartorius™ (Biohit) 1200 μl Pipettierer
Marke: Labcon™ 1159-965-006-9
50.43 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.70060kg
Beschreibung
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1200 μl | |
steril | |
Lila | |
3,5 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFeine Spitze | |
RT | |
Sartorius™ 1200 μl-Pipetten, Sartorius Biohit | |
ZAP™ Aerosolfilter |
mit Filter | |
Natürlich | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packungen, 8 Kartons/Kartons | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |