Learn More
Labcon™ ZAP™ 1200 μl-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter, Pipettenspitzen für Sartorius™ Pipettierer
Passend für Sartorius™ (Biohit) 1200 μl Pipettierer
Marke:  Labcon™ 1159-165-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.98950kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16651933
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
1200 μL
Sterile
Not Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Bagged
1 Tip/Bag, 200 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
3.5 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine
RT
Sartorius 1200 μL Pipettors
ZAP Aerosol Filter