Learn More
Labcon™ ZAP™ 1200 μl-Pipettenspitzen mit Aerosolfilter, Pipettenspitzen für Sartorius™ Pipetten
Diese 1250 μl-Pipettenspitzen mit Aerosolfilter verfügen über UltraFine™ Spitzen und werden in Gestellen geliefert.
Marke: Labcon™ 1194-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 1.56200kg
Description
- Passend für Sartorius™ 1200 μl-Pipetten
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Hergestellt in den USA
Specifications
1200 μl | |
Steril | |
Violett | |
88,9 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
Rectangle | |
Ja | |
Nein |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Mikropipettierung | |
Gestell | |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Sartorius™ Pipetten | |
Polypropylenharz |