Learn More
Labcon ZAP™ 1200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marke: Labcon 1155-225-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.53590kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Steril
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1200 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen / Eclipse™ UNO Nachfüllungen/8 Nachfüllungen / Packung / 3 Packungen. / Kiste | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Flextop | |
96 Spitzen / Eclipse™ UNO Nachfüllpackung | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |