missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Zap™ 10 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter

Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten

Marke:  Labcon™ 1091-965-006-9

Additional Details : Gewicht : 1.46510kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17215694

  • 91.60 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation

Spezifikation

10 μl
Steril
Violett
1,23 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
Rack, 96
960 Spitzen/Packung
Ja
Ja
Polypropylenharz
Gefiltert
Durchsichtig
Nicht autoklavierbar
31,4 mm
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
E-Strahl
UltraFine Spitze, graduiert
Ja
10 μl Pipetten
ZAP™
10 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote