Learn More
Labcon™ Zap™ 10 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1051-960-036-9
Additional Details : Gewicht : 12.70060kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16693922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
10 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
31.4 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
ZAP
2 and 10 μL
Filtered
Clear
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin