Learn More
Labcon™ Zap™ 10 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1051-225-000-9
11.99 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.53590kg
Beschreibung
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
31,4 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
UltraFine Spitze, graduiert | |
Ja | |
10 μl Pipetten | |
ZAP™ | |
2 μl, 10 μl |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
1,23 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Nachfüllpackung | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |