Learn More
Labcon™ Zap™ 10 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1151-800-000-9
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16603972
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
10 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
38.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Bagged
1000/Bag, 10 Bags/Cs.
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
1.5 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine, TubeGard
Single-use
No
Polypropylene Resin