Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 211.22 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 7481-89-2 |
| Synonym | 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine |