missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zalcitabine, TRC

Artikelnummer. 30451009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30451009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ14000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7481-89-2
Summenformel C9 H13 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
Synonym Cytidine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxycytidine, D 2C, Dideoxycytidine, Hivid, NSC 606170, Ro 24-2027/000, Zalcitabine, ddC
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zalcitabine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formelmasse 211.0957
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.