Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zafirlukast
Artikelnummer. 16621862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16621862 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16621862 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zafirlukast
CAS 107753-78-6
Summenformel C31H33N3O6S
MDL-Nummer MFCD00864775
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone, soluble in dimethylformamide and pyridine, insoluble in methanol, toluene, ethyl acetate & acetonitrile
InChI-Schlüssel YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC=C1CC1=CN(C)C2=CC=C(NC(=O)OC3CCCC3)C=C12)C(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C
IUPAC-Name Cyclopentyl N-[3-({2-Methoxy-4-[(2-Methylbenzenesulfonyl)carbamoyl]phenyl}methyl)-1-Methyl-1H-indol-5-yl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 575.68
Formelmasse 575.68