Learn More
LNI Swissgas ZA GESAMT C 6,0
Artikelnummer. 17841969 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17841969 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17841969 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.25.360
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Null-Luft-Generator zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen, Kohlendioxid und Feuchtigkeit mit integriertem Kompressor.
  • Null-Luft-Generator 6,0 l/min HC/Kohlendioxid/Feuchtigkeitsentfernung mit integriertem Kompressor.
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Gasgenerator ohne Luftzufuhr