Learn More
Abcam Z-VAD(OMe)-FMK, Pan-Caspase-Inhibitor, fest, 5 mg
Artikelnummer. 32119928 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119928 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32119928 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1204875mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hoch validierter und reiner Pan-Caspase-Inhibitor für Forschungsanwendungen.
  • Molekulargewicht: 467,5 Da
  • Form: Solide
  • Reinheit: >90 %
  • Beschreibung: Zellpermeabler, irreversibler Pan-Caspase-Inhibitor
  • Lagerung: Bei -20 °C lagern
  • Versand: Ambient – Kann mit Eis verschifft werden
  • Anzahl der Zitate: 22
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Form Kunststoff
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Zielmolekül Caspase
Menge 5 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Caspase-Hemmung