missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-Thiothixen, TRC

Artikelnummer. 30449771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30449771 5 mg
30449528 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3752755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3313-26-6
Summenformel C23 H29 N3 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 443.63
Synonym 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
IUPAC-Name (9Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Prolyliden]thioxanthen-2-Sulfonamid
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiothixene
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
Formelmasse 443.1701
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.