missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-Thiothixen, TRC

Artikelnummer. 30449528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30449528 100 mg
30449771 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449528 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT375275100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3313-26-6
Summenformel C23 H29 N3 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 443.63
Synonym 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
IUPAC-Name (9Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Prolyliden]thioxanthen-2-Sulfonamid
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Thiothixene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8-
Formelmasse 443.1701
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.