Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Phe-Ala-Fluoromethylketon
Product Code. 15427089
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15427089 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15427089 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J65795.#0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelldurchlässige Negativkontrolle der FMK-markierten Caspase-Inhibitoren. Auch ein irreversibler Inhibitor von Cathepsins B, L und S
CAS 105637-38-5
Summenformel C21H23N2O4F
Formelmasse 386.42
Synonym Z-FA-FMK; Z-Phe-Ala-FMK
Löslichkeit Soluble in DMSO or DMF at 20mM
Produkttyp Z-Phe-Ala-fluoromethyl ketone
Form Pulver